1-Iodohexane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hexyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0059-25G I0059-250G I0059-100G
TCIAI0059-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0059-25G TCIAI0059-250G TCIAI0059-100G
1-Iodohexane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Iodohexane
Formule: C₆H₁₃I
MW: 212,07 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001102
Numéro CAS: 638-45-9
EINECS: 211-339-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03511666ca89d474e1c552cd9f6bc4480fb81678&vid=6d671b1c77cc9a684b4fa4434bb59c62d1a245cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité