1-Iodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Pentyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0066-25ML I0066-250ML
TCIAI0066-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAI0066-25ML TCIAI0066-250ML
1-Iodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodopentane
Formule: C₅H₁₁I
MW: 198,05 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: –85.6 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001100
Numéro CAS: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151d3babcea5559c0e7a2e1efda410e6c5294146&vid=7f510d96fa66f08500317a9b8c49bbd6b9a420c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité