2-Iodopropane ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-Iodopropane ≥99.0% (par GC) stabilisé
2-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: -90°C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001071
Numéro CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité