2-Iodoéthanol ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0391-25G I0391-5G
TCIAI0391-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0391-25G TCIAI0391-5G
2-Iodoéthanol ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodoéthanol
Formule: C₂H₅IO
MW: 171,97 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 2,202 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002830
Numéro CAS: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&vid=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité