Octanol-1 ≥99.5% (par GC) pour détermination des coefficients de partage
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Alcool octylique primaire
TCIAO0212-500MLEA 104 EUR InStock
TCIAO0212-500ML
Octanol-1 ≥99.5% (par GC) pour détermination des coefficients de partage
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: -16°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
Merck Index: 14,06751
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/91/28990491.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité