Glycérol ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Propanetriol-1,2,3
TCIAS0373-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0373-1G TCIAS0373-10G
Glycérol ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 18,6 °C
Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/88/28994088.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité