Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
TCIAD1403-500GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1403-500G TCIAD1403-25G
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/48/28978248.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Average molecular weight 287 to 292
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité