1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decandiol, 1H,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol, 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol
H1233-1G H1233-5G
TCIAH1233-1GEA 22 EUR InStock
TCIAH1233-1G TCIAH1233-5G
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol ≥97.0% (par GC)
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol
Formule: C₁₀H₆F₁₆O₂
MW: 462,13 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00192200
Numéro CAS: 754-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069e74d9e17074a24e2a76bd5f342dc55df2b02e&vid=069e74d9e17074a24e2a76bd5f342dc55df2b02e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité