2,4-Hexadiène mélange d'isomères ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexa-2,4-diene
H0336-25ML H0336-5ML
TCIAH0336-25MLEA 413 EUR InStock
TCIAH0336-25ML TCIAH0336-5ML
2,4-Hexadiène mélange d'isomères ≥95.0% (par GC)
2,4-Hexadiène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,7156 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -8°C
Numéro MDL: MFCD00009297
Numéro CAS: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
ONU: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3511f435fcd3f71f8178f2e737208975aef6dab0&vid=59a53fafffb63763d4ac2c8759590aa15546aa81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité