Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1818-1G P1818-5G
TCIAP1818-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1818-1G TCIAP1818-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
MW: 198,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03790006
Numéro CAS: 274257-34-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e933cebe66697dd66a0c892e49cf8bb497bc4f13&vid=e933cebe66697dd66a0c892e49cf8bb497bc4f13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 41.00 to 43.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité