5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T2233-1G T2233-250MG
TCIAT2233-1GEA 208 EUR InStock
TCIAT2233-1G TCIAT2233-250MG
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène
Formule: C₄₂H₂₈
Point de fusion: 331°C
Numéro MDL: MFCD00003703
Numéro CAS: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a327e93b62cb28dc86f35003e48c32a69762fa46&vid=eb4ac8be840a321473efd01ca18122ddf9ac092a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité