3-Aminopropyne chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0990-25G P0990-5G
TCIAP0990-25GEA 299 EUR InStock
TCIAP0990-25G TCIAP0990-5G
3-Aminopropyne chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
3-Aminopropyne chlorhydrate
Formule: C₃H₆ClN
Point de fusion: 178…179 °C
Numéro MDL: MFCD00012907
Numéro CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e7b93e11b01c5d9aae6246da87ce6e678fd3e87&vid=3e7b93e11b01c5d9aae6246da87ce6e678fd3e87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité