3-Phényl-1-propyne ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Propynylbenzene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
P1956-1G P1956-5G
TCIAP1956-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP1956-1G TCIAP1956-5G
3-Phényl-1-propyne ≥95.0% (par GC) stabilisé
3-Phényl-1-propyne
Formule: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00134431
Numéro CAS: 10147-11-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&vid=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité