1-Iodo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0322-25ML I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAI0322-25ML TCIAI0322-250ML
1-Iodo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Iodo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: –90.7 °C
Densité: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 0°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001084
Numéro CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
ONU: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e1ef391dc005438210cc6e0f42711a4ee6db63&vid=630c009a593566e9689b96d6e2a0aba765e77d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité