2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Isooctane
TCIAI0276-500MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAI0276-500ML
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour HPLC
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –107 °C
Point d'éclair: -9°C
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/87/28972087.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (220nm) max. 0.200
Absorbance (230nm) max. 0.080
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité