3,4-Epoxy-1-butène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0337-1G E0337-5G
TCIAE0337-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAE0337-1G TCIAE0337-5G
3,4-Epoxy-1-butène ≥97.0% (par GC)
3,4-Epoxy-1-butène
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: –135°C
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005149
Numéro CAS: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c584be8e7cdebfbf4e9a43f19cd04ec805331c0&vid=20d3c3374daba449447c01061611fa21b1f93f63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité