3-Iodopropène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0070-25G I0070-5G
TCIAI0070-25GEA 292 EUR InStock
TCIAI0070-25G TCIAI0070-5G
3-Iodopropène ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Iodopropène
Formule: C₃H₅I
MW: 167,98 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –99°C
Densité: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001094
Numéro CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
ONU: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&vid=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité