9-(Chlorométhyl)anthracene ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Danger
A5502-1G A5502-5G
TCIAA5502-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA5502-1G TCIAA5502-5G
9-(Chlorométhyl)anthracene ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
9-(Chlorométhyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7da07c43220ec5e6b5bea4ad7aa8805459760a&vid=56bccbca3475afcdd36a88ea1252d6749f076c77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité