2-Méthylprop-2-ène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
M0091-25ML M0091-5ML M0091-500ML
TCIAM0091-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAM0091-25ML TCIAM0091-5ML TCIAM0091-500ML
2-Méthylprop-2-ène-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylprop-2-ène-1-ol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00004737
Numéro CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
ONU: 2614
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743eb46424e2b01f7b1153ac3de25245856a5ec4&vid=743eb46424e2b01f7b1153ac3de25245856a5ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité