1,6-Diphényl-1,6-butanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,6-Diphenyl-1,6-butanedione, 1,6-Diphenylbutane-1,6-dione
D2773-25G D2773-5G
TCIAD2773-25GEA 739 EUR InStock
TCIAD2773-25G TCIAD2773-5G
1,6-Diphényl-1,6-butanedione ≥98.0% (par GC)
1,6-Diphényl-1,6-butanedione
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004761
Numéro CAS: 3375-38-0
EINECS: 222-166-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=701893a830daf2dbf61834819162e38c1557f5b1&vid=701893a830daf2dbf61834819162e38c1557f5b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité