2-Pipéridinoéthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0348-25G P0348-500G
TCIAP0348-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0348-25G TCIAP0348-500G
2-Pipéridinoéthanol ≥98.0% (par GC)
2-Pipéridinoéthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00006512
Numéro CAS: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&vid=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité