Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1152-25G A1152-5G
TCIAA1152-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAA1152-25G TCIAA1152-5G
Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00000444
Numéro CAS: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&vid=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité