Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzaldéhyde

Attention
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde

109700-100G 109700-25G 109700-500G
FLUO109700-100GEA 0 EUR InStock
FLUO109700-100G FLUO109700-25G FLUO109700-500G
2-Bromobenzaldéhyde
2-Bromobenzaldéhyde


Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003300
Numéro CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité