3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1948-5GEA 168 EUR InStock
TCIAB1948-5G TCIAB1948-25G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051690
Numéro CAS: 19652-32-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/17/28933717.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité