Allylchlorodiméthylsilane ≥96.0% (par GC) réactif allyldiméthylsilylation pour GC/MS
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyldimethylchlorosilane, ADMCS
A1275-10ML A1275-25ML
TCIAA1275-10MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAA1275-10ML TCIAA1275-25ML
Allylchlorodiméthylsilane ≥96.0% (par GC) réactif allyldiméthylsilylation pour GC/MS
Allylchlorodiméthylsilane
Formule: C₅H₁₁ClSi
MW: 134,68 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000506
Numéro CAS: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
ONU: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d0e67a25cdf6bdfdf9d0723c27cc0216c9f3ff&vid=620c439eb1d29e612584d9a68b2df34d417742c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité