1-Bromo-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1126-25G B1126-250G B1126-5G
TCIAB1126-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1126-25G TCIAB1126-250G TCIAB1126-5G
1-Bromo-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Bromo-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 120°C
Densité: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00001030
Numéro CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d806754d6f2bd1e87de4ac5b37ae1ea7b568fa21&vid=666e97ffcdb25f3d09d88d15351498612509455d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité