1-Bromo-3-iodobenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1236-25G B1236-5G B1236-100G
TCIAB1236-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1236-25G TCIAB1236-5G TCIAB1236-100G
1-Bromo-3-iodobenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Bromo-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –9.3 °C
Densité: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001043
Numéro CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a273dc48c24fa8a4c683be448b158fecbe8096d7&vid=1995e76313d2b9e54bc75a24a2782eba4ff61408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité