Acide 3-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0646-25G D0646-500G
TCIAD0646-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0646-25G TCIAD0646-500G
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002497
Numéro CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb6080d6a59ad9416ff52a1bb5cdd5c1051eab0&vid=22838e72d37528e793c0ba27eb7ebe658ffd1213&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité