Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque ≥99.0% (par HPLC), purifié pour gamma-GT

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA1048-100MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAA1048-100MG
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque ≥99.0% (par HPLC), purifié pour gamma-GT
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Numéro CAS: 13280-60-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/96/28928796.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Molar extinction coefficient min. 7,800 (410.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité