Acide 5-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2291-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA2291-5G TCIAA2291-25G
Acide 5-aminosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Acide 5-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 265°C
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
Merck Index: 12,05964
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/62/28930462.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité