L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide salicylique 99,5 Titrimetric Biochemical Research
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
H1342-25G H1342-5G
TCIAH1342-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1342-25G TCIAH1342-5G
Acide salicylique 99,5 Titrimetric Biochemical Research
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9353f7949263aec8589db1452164f4ad85771fb1&vid=07bd493cb2bade9dbe727bb6e940f6876a28c9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité