Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzaldéhyde

Attention

032762-100G 032762-25G
FLUO032762-100GEA 0 EUR InStock
FLUO032762-100G FLUO032762-25G
3-Chlorobenzaldéhyde
3-Chlorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003350
Numéro CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité