Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3,4-dinitrobenzène ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAD1900-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD1900-25G
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène ≥90.0% (par GC)
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène


Formule: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,55 g/mol
Point d'ébullition: 315°C
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007212
Numéro CAS: 610-40-2
ONU: 3441
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/96/28978696.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité