2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0251-25GEA 104 EUR InStock
TCIAC0251-25G
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 31…32 °C
Numéro MDL: MFCD00014036
Numéro CAS: 1892-43-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/02/28937302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 28.0 to 31.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité