1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Danger
A5512-5G A5512-25G
TCIAA5512-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA5512-5G TCIAA5512-25G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃FN₂O₄
Point d'ébullition: 296°C
Point de fusion: 26°C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476c9d60a2ebd87f0d3a78d425d6cd98c869bdba&vid=4ea8d766ead557265ec1f0d234325c4cc145810c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Propylamine, Diethylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité