1,2-Diiodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
D0606-25G D0606-5G
TCIAD0606-25GEA 528 EUR InStock
TCIAD0606-25G TCIAD0606-5G
1,2-Diiodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,2-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Densité: 2,76 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001038
Numéro CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60f555c076b2d2ba390417713d3855e93b2ef44e&vid=914579d64d3fe130f38f7f160e8dc571cfffff02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité