3-Acétoxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A0068-1G A0068-5G
TCIAA0068-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA0068-1G TCIAA0068-5G
3-Acétoxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Acétoxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1093a8f1d8a57262963d72c30e066a65eaab0bbb&vid=1093a8f1d8a57262963d72c30e066a65eaab0bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité