1-Butyldihydroxyborane (contains varying amounts of Anhydride) pour estérification
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0529-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB0529-5G TCIAB0529-25G TCIAB0529-1G
1-Butyldihydroxyborane (contains varying amounts of Anhydride) pour estérification
1-Butyldihydroxyborane
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002106
Numéro CAS: 4426-47-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/76/28932476.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 120.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité