Methylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
M1553-1G M1553-5G
TCIAM1553-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1553-1G TCIAM1553-5G
Methylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Methylboronic acid
Formule: CH₅BO₂
MW: 59,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002105
Numéro CAS: 13061-96-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a48bfc4b28dcae3a6b3a6c45202c7846016a744&vid=1a48bfc4b28dcae3a6b3a6c45202c7846016a744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 143.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité