1-Propylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propylboronic acid
P1942-1G P1942-25G P1942-5G
TCIAP1942-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1942-1G TCIAP1942-25G TCIAP1942-5G
1-Propylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Propylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 106°C
Numéro MDL: MFCD01074564
Numéro CAS: 17745-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=635f86565ea23f8866a68dbe037f567e3d39e00c&vid=635f86565ea23f8866a68dbe037f567e3d39e00c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 126.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité