Isobutylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
I0597-25G I0597-5G
TCIAI0597-25GEA 256 EUR InStock
TCIAI0597-25G TCIAI0597-5G
Isobutylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Isobutylboronic acid
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134156
Numéro CAS: 84110-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6cc28ff1c940de5b8746fe7157aa490e8c433&vid=4bc6cc28ff1c940de5b8746fe7157aa490e8c433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 121.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité