Acide 4-vinylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
V0059-1G V0059-25G V0059-5G
TCIAV0059-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAV0059-1G TCIAV0059-25G TCIAV0059-5G
Acide 4-vinylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Acide 4-vinylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191cf027d5252bf2c878f7f7061b794860a58743&vid=10701d78a96b76d66fafdea16d7e795e92178f3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité