Acide 4-méthyl-2-penténoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0268-5ML M0268-25ML
TCIAM0268-5MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAM0268-5ML TCIAM0268-25ML
Acide 4-méthyl-2-penténoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Acide 4-méthyl-2-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043804
Numéro CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&vid=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité