3-Tolualdéhyde ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
T0258-25ML T0258-5ML
TCIAT0258-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAT0258-25ML TCIAT0258-5ML
3-Tolualdéhyde ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Densité: 1,0535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003374
Numéro CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b5cde7e1ca4f4dc49cc60c7ca2d91cee533a2e&vid=f6b5cde7e1ca4f4dc49cc60c7ca2d91cee533a2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité