Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylbenzaldéhyde

Attention
Synonyms: p-Ethylbenzaldehyde

045132-1KG 045132-250G
FLUO045132-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO045132-1KG FLUO045132-250G
4-Éthylbenzaldéhyde
4-Éthylbenzaldéhyde


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006956
Numéro CAS: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité