4-(Chlorométhyl)anisole ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Méthoxy-4-benzyle chlorurep-(Chlorométhyl)anisole
Stabilization: Stabilisé avec de l'Amylène
TCIAM0676-25MLEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0676-25ML TCIAM0676-100ML
4-(Chlorométhyl)anisole ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
4-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: –1 °C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00000915
Numéro CAS: 824-94-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/51/28974151.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité