4-Fluoro-2-méthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0387-25G F0387-5G
TCIAF0387-25GEA 140 EUR InStock
TCIAF0387-25G TCIAF0387-5G
4-Fluoro-2-méthylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-méthylphénol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00075088
Numéro CAS: 452-72-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7c458b07cdac0bd0651cbea926b7c5c846b3e2&vid=a1b4e985e9d251637a6d1609301b38547a089c6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité