Bromo(diphényl)méthane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
B0586-25G B0586-500G B0586-100G
TCIAB0586-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0586-25G TCIAB0586-500G TCIAB0586-100G
Bromo(diphényl)méthane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Bromo(diphényl)méthane
Formule: (C₆H₅)₂CHBr
MW: 247,13 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000134
Numéro CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
ONU: 1770
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e124caba041ac5c17d459b32acac1923c0a659f&vid=51c6e103d24bd8b35d5129ef03451acc61258b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité