Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène

Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)benzotrifluoride

034713-1G 034713-5G
FLUO034713-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034713-1G FLUO034713-5G
1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène
1-(2-Bromoéthoxy)-3-(trifluorométhyl)benzène


Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215501
Numéro CAS: 18800-39-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité