Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrite d'isobutyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0528-25ML I0528-500ML I0528-100ML
TCIAI0528-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0528-25ML TCIAI0528-500ML TCIAI0528-100ML
Nitrite d'isobutyle ≥95.0% (par GC)
Nitrite d'isobutyle


Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002056
Numéro CAS: 542-56-3
EINECS: 208-819-7
ONU: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0750675f7bc8689dec38dfe058e4f70c54f66e9b&vid=0750675f7bc8689dec38dfe058e4f70c54f66e9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité